Fosfato de 4-nitrofenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidrogenofosfato de 4-nitrofenilo, Fosfato de p-nitrofenilo
455010100 455010500
ACRO455010100EA 135 EUR
ACRO455010100 ACRO455010500
Fosfato de 4-nitrofenilo 97%
Fosfato de 4-nitrofenilo
Formula: C₆H₆NO₆P
MW: 219.09 g/mol
Pto. Ebullición: 458 °C
Pto. de fusión: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 330-13-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %