Ethyl viologen dibromide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1'-Diethyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide
455030010 455030050
ACRO455030010EA 41.6 EUR
ACRO455030010 ACRO455030050
Ethyl viologen dibromide 97%
Ethyl viologen dibromide
Formula: C₁₄H₁₈Br₂N₂
MW: 374,12 g/mol
Pto. de fusión: 278 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134590
Núm. CAS: 53721-12-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %