Cefazolin sodium salt 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
455210010 455210050
ACRO455210010EA 103 EUR
ACRO455210010 ACRO455210050
Cefazolin sodium salt 98%
Cefazolin sodium salt
Formula: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
MW: 476,48 g/mol
Pto. de fusión: 170…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056883
Núm. CAS: 27164-46-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)