Chloroquine diphosphate salt 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N4-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(phosphate), N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine Diphosphate, 7-Chloro-4-[4-(diethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline Diphosphate, Chloroquine phosphate
455240250 455241000 455245000
ACRO455240250EA 59.8 EUR
ACRO455240250 ACRO455241000 ACRO455245000
Chloroquine diphosphate salt 98%
Chloroquine diphosphate salt
Formula: C₁₈H₂₆ClN₃
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069852
Núm. CAS: 50-63-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 16 h)
HPLC ≥97.5 %