Cefaclor 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
455260010 455260050
ACRO455260010EA 67.8 EUR
ACRO455260010 ACRO455260050
Cefaclor 96%
Cefaclor
Formula: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151471
Núm. CAS: 53994-73-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 9.0 %
HPLC 95.0 %