Cefoxitin sodium 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Mefoxin, Cefoxitin sodium salt, Sodium (6R,7S)-3-((carbamoyloxy)methyl)-7-methoxy-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
455280010 455280050
ACRO455280010EA 0 EUR
ACRO455280010 ACRO455280050
Cefoxitin sodium 94%
Cefoxitin sodium
Formula: C₁₆H₁₆N₃NaO₇S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079042
Núm. CAS: 33564-30-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥93 %
Specific optical rotation +206° to +214° (20°C, 589 nm) (c= 1, methanol)