Cloxacillin sodium salt monohydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
455300010 455300050
ACRO455300010EA 65.8 EUR
ACRO455300010 ACRO455300050
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Formula: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
MW: 457,86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150735
Núm. CAS: 7081-44-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 5.0 %
HPLC ≥94 %