Gentamicina sulfato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
455310010
455310050
455310250
ACRO455310010EA
42.4
EUR
ACRO455310010
ACRO455310050
ACRO455310250
Gentamicina sulfato
Gentamicina, sulfato (sal)
Pto. de fusión:
218…237 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00270181 Núm. CAS: 1405-41-0 Índice Merck: 13,04403 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥590 µg/mg (On dried basis) |
Loss on drying | ≤18.0 % (Vacuum, 110°C, 3h) |
Sulfated ash | ≤1.0 % |
pH | 3.5 to 5.5 (c=4, water) |
Specific optical rotation | (On dried basis) |