Estreptomicina sulfato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
455340050 455340250 455341000
ACRO455340050EA 36.1 EUR
ACRO455340050 ACRO455340250 ACRO455341000
Estreptomicina sulfato
Sulfato de estreptomicina
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Pto. de fusión: 250
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037023
Núm. CAS: 3810-74-0
Índice Merck: 12,08983
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5