Carbenicilina, sal disódica 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
455360010 455360050
ACRO455360010EA 147 EUR
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicilina, sal disódica 90%
Carbenicillin disodium salt
Formula: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Pto. Ebullición: 738 °C
Pto. de fusión: >200 °C
Pto. de inflamación: 400 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077683
Núm. CAS: 4800-94-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %