Aztreonam
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
455410010 455410050
ACRO455410010EA 0 EUR
ACRO455410010 ACRO455410050
Aztreonam
Aztreonam
Formula: C₁₃H₁₇N₅O₈S₂
Pto. de fusión: 227 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072145
Núm. CAS: 78110-38-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥90 %
Residue after ignition ≤0.1 %