Clotrimazole
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 83.5 EUR
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Formula: C₂₂H₁₇ClN₂
MW: 344.84 g/mol
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057220
Núm. CAS: 23593-75-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %