Ketoconazole 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: (+/-)-cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine

455470010 455470050 455470250
ACRO455470010EA 74 EUR
ACRO455470010 ACRO455470050 ACRO455470250
Ketoconazole 98%
Ketoconazole
Formula: C₂₆H₂₈Cl₂N₄O₄
MW: 531,43 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058579
Núm. CAS: 65277-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR