Fluconazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
455480010 455480050 455480250
ACRO455480010EA 120 EUR
ACRO455480010 ACRO455480050 ACRO455480250
Fluconazole 98%
Fluconazole
Formula: C₁₃H₁₂F₂N₆O
MW: 306,28 g/mol
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274549
Núm. CAS: 86386-73-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %