Nistatina Y-IRR 85+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Fungicidin, Mycostatin
455500010 455500050 455500250
ACRO455500010EA 35.4 EUR
ACRO455500010 ACRO455500050 ACRO455500250
Nistatina Y-IRR 85+%
Nistatina
Formula: C₄₇H₇₅NO₁₇
MW: 926.09 g/mol
Pto. de fusión: >160 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD25541651
Núm. CAS: 1400-61-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥85.0 %
UV at 305 nm A: ≥0.60
Activity ≥4400 IU/mg (dried substance)