3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
455520050 455520250
ACRO455520050EA 49.1 EUR
ACRO455520050 ACRO455520250
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 280,95 g/mol
Pto. de fusión: 192…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052182
Núm. CAS: 17694-68-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 197 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %