6-(Hidroximetil)indol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-Indol-6-yl)methanol
455540010 455542500
ACRO455540010EA 299 EUR
ACRO455540010 ACRO455542500
6-(Hidroximetil)indol 97%
6-(Hidroximetil)indol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.1739 g/mol
Pto. de fusión: 45…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179595
Núm. CAS: 1075-26-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 67 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %