4-Cyano-1-butyne 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
455590010
455590050
ACRO455590010EA
42.6
EUR
ACRO455590010
ACRO455590050
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formula:
C₅H₅N Pto. Ebullición: 79 °C (39 mmHg) Densidad: 0,9063 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00041563 Núm. CAS: 19596-07-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |