4-terc-Butilciclohexilamina cis- and trans-mixture 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
455600050 455600250
ACRO455600050EA 44 EUR
ACRO455600050 ACRO455600250
4-terc-Butilciclohexilamina cis- and trans-mixture 97%
4-terc-Butilciclohexilamina
Formula: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013763
Núm. CAS: 5400-88-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (total of isomers)