Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
455660010 455660050
ACRO455660010EA 0 EUR
ACRO455660010 ACRO455660050
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Pto. de fusión: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782103
Núm. CAS: 766-55-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light grey Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %