Penicilina G sal sódica Y-IRR 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
455690250 455690010 455690050
ACRO455690250EA 118 EUR
ACRO455690250 ACRO455690010 ACRO455690050
Penicilina G sal sódica Y-IRR 98%
[2S-(2α,5α,6β)]-6-(Fenilacetamido)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato de sodio
Formula: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
MW: 356,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069666
Núm. CAS: 69-57-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
pH 5.0 to 7.5
Specific optical rotation +293° to +303° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)