4-Iodobenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
455700010 455700050
ACRO455700010EA 49.1 EUR
ACRO455700010 ACRO455700050
4-Iodobenzenesulphonamide 95%
4-Iodobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₆INO₂S
MW: 283.0900 g/mol
Pto. de fusión: 193…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092887
Núm. CAS: 825-86-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥94 %