4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
455730050 455730250
ACRO455730050EA 49 EUR
ACRO455730050 ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053304
Núm. CAS: 2444-19-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %