2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
455750010 455750050
ACRO455750010EA 122 EUR
ACRO455750010 ACRO455750050
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Formula: C₇H₈O₃S
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00127516
Núm. CAS: 27489-33-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥97.5 %