(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
456030010 456030050
ACRO456030010EA 94.4 EUR
ACRO456030010 ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formula: C₅H₉N₃
Pto. Ebullición: 140 °C (8 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03419808
Núm. CAS: 863548-52-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %