1,4-Cineole 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456060250 456061000
ACRO456060250EA 41.5 EUR
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 65 °C (21hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,887 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209502
Núm. CAS: 470-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %