1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456080010 456080050
ACRO456080010EA 170 EUR
ACRO456080010 ACRO456080050
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formula: C₁₂H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 257…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014473
Núm. CAS: 27318-90-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥96.0 %