Benceno-1,3-ditiol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
456100010 456100050
ACRO456100010EA 80 EUR
ACRO456100010 ACRO456100050
Benceno-1,3-ditiol 95%
Benceno-1,3-ditiol
Formula: C₆H₆S₂
Pto. Ebullición: 128…129 °C (21hPa)
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,24 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004842
Núm. CAS: 626-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %