N-Formyl-L-proline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-For-Pro-OH, (S)-1-Formylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid
456420010 456420050
ACRO456420010EA 84.8 EUR
ACRO456420010 ACRO456420050
N-Formyl-L-proline 97%
N-Formyl-L-proline
Formula: C₆H₉NO₃
MW: 143.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037321
Núm. CAS: 13200-83-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.39 to 10.17 % N
Specific optical rotation -115° to -130° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in EtOH)