2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
457350010 457350050
ACRO457350010EA 225 EUR
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Pto. de fusión: 229…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06011090
Núm. CAS: 2510-37-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %