Prilocaine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
456220010 456220050
ACRO456220010EA 99.3 EUR
ACRO456220010 ACRO456220050
Prilocaine 98%
Prilocaine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,31 g/mol
Pto. de fusión: 36…38,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048681
Núm. CAS: 721-50-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %