Docetaxel 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456260010 456262500
ACRO456260010EA 778 EUR
ACRO456260010 ACRO456262500
Docetaxel 98%
Docetaxel
Formula: C₄₃H₅₃NO₁₄
Pto. de fusión: 186…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800737
Núm. CAS: 114977-28-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %