Chondroitin sulphate sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
456280010
456280050
456280250
ACRO456280010EA
70
EUR
ACRO456280010
ACRO456280050
ACRO456280250
Chondroitin sulphate sodium salt
Chondroitin sulphate sodium salt
Temperatura de almacenaje:
Nevera |
Número MDL:
MFCD00130792 Núm. CAS: 9082-07-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤12 % (105°C, 4 h) |
Residue after ign. (sulfated) | 15 % to 30 % |