1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456290010 456290050 456290250
ACRO456290010EA 33.5 EUR
ACRO456290010 ACRO456290050 ACRO456290250
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Formula: C₁₂H₁₀ClN₃O
Pto. de fusión: 165…170 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059898
Núm. CAS: 68157-60-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %