Cipermetrina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de α-ciano-3-fenoxibencilo
456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 162 EUR
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cipermetrina 98%
Cipermetrina
Formula: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
MW: 416,3 g/mol
Densidad: 1,12 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055328
Núm. CAS: 52315-07-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)