Diallylmethylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
456340050 456340250 456341000
ACRO456340050EA 57.6 EUR
ACRO456340050 ACRO456340250 ACRO456341000
Diallylmethylamine 98%
Diallylmethylamine
Formula: C₇H₁₃N
Pto. Ebullición: 111 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,789 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039824
Núm. CAS: 2424-01-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %