Ácido acético 50% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
456870050 456870250
ACRO456870050EA 65 EUR
ACRO456870050 ACRO456870250
Ácido acético 50% in water
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Pto. de inflamación: >60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %