Copper(II) pyrithione
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Copper Omadine, Bis(1-Hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)copper
457210010 457210050
ACRO457210010EA 105 EUR
ACRO457210010 ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Formula: C₁₀H₈CuN₂O₂S₂
MW: 315,85 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02660770
Núm. CAS: 14915-37-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %