2-Clorotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
457260010 457260050 457260250
ACRO457260010EA 38.5 EUR
ACRO457260010 ACRO457260050 ACRO457260250
2-Clorotiazol 97%
2-Clorotiazol
Formula: C₃H₂ClNS
Pto. Ebullición: 145…146 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,378 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210701
Núm. CAS: 3034-52-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %