Trimethylsilanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
458570050 458570250 458571000
ACRO458570050EA 55.9 EUR
ACRO458570050 ACRO458570250 ACRO458571000
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formula: C₃H₁₀OSi
Pto. Ebullición: 98 °C
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,814 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02751657
Núm. CAS: 1066-40-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %