3-Amino-1-metilpirazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456730050 456730250
ACRO456730050EA 46.2 EUR
ACRO456730050 ACRO456730250
3-Amino-1-metilpirazol 97%
3-Amino-1-metilpirazol
Formula: C₄H₇N₃
Pto. Ebullición: 93…94 °C (,5 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466340
Núm. CAS: 1904-31-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %