Lopinavir 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
456750010 456750050
ACRO456750010EA 166 EUR
ACRO456750010 ACRO456750050
Lopinavir 98%
Lopinavir
Formula: C₃₇H₄₈N₄O₅
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22628840
Núm. CAS: 192725-17-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation (On anhydrous substance)