(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456780010 456780050
ACRO456780010EA 57.9 EUR
ACRO456780010 ACRO456780050
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 126…128,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18382515
Núm. CAS: 953780-78-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O