Ácido acético 25% in water
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456850050 456850250
ACRO456850050EA 55 EUR
ACRO456850050 ACRO456850250
Ácido acético 25% in water
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %