Ácido acético ≥80% (v/v) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
456860050 456860250
ACRO456860050EA 60.6 EUR
ACRO456860050 ACRO456860250
Ácido acético ≥80% (v/v) in water
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Pto. de inflamación: >60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Density 1.067 to 1.071 kg/l
Titration with NaOH 79.0 to 81.0 % v/v