Gemcitabine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
456890010 456890050
ACRO456890010EA 119 EUR
ACRO456890010 ACRO456890050
Gemcitabine 98%
Gemcitabine
Formula: C₉H₁₁F₂N₃O₄
MW: 263,2 g/mol
Pto. de fusión: 292 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869720
Núm. CAS: 95058-81-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %