1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456900010 456900050 456902500
ACRO456900010EA 211 EUR
ACRO456900010 ACRO456900050 ACRO456902500
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formula: C₁₀H₁₀F₃IO
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10567056
Núm. CAS: 887144-97-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 79 °C
HPLC ≥94 %