2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol
457010010 457010050
ACRO457010010EA 110 EUR
ACRO457010010 ACRO457010050
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Formula: C₁₈H₁₂O₆
MW: 324,29 g/mol
Pto. de fusión: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321170
Núm. CAS: 4877-80-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure