Inulin (from chicory root)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dahlin, Alantin, Inulin (by Enzymatic synthesis)
457100250 457101000 457105000
ACRO457100250EA 127 EUR
ACRO457100250 ACRO457101000 ACRO457105000
Inulin (from chicory root)
Inulin
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131407
Núm. CAS: 9005-80-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (2 g, 105°C, 2 hrs)
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %