Decanoato de decilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
457110250 457115000
ACRO457110250EA 45.1 EUR
ACRO457110250 ACRO457115000
Decanoato de decilo 98%
Decanoato de decilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Pto. Ebullición: 174 °C (2 mmHg)
Densidad: 0,859 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059280
Núm. CAS: 1654-86-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %